Vai a
Y2001
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without histidine, leucine, tryptophan and uracil
Sinonimo/i:
Synthetic drop-out medium for yeast
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
209,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
ND.02
MDL number:
209,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
application(s)
food and beverages
Application
The selection of plasmids in yeast is based on the use of auxotrophic mutant strains that cannot grow without a specific media component (an amino acid, purine or pyrimidine). Transformation with a plasmid containing the mutated gene enables the transformant to grow on a medium lacking the required component. Sigma′s Yeast Synthetic Drop-Out Media Supplements create a richer medium for better yield and growth rate, and increase the probability of successful transformations when screening libraries or performing gene knock-outs.
Preparation Note
1.4 g will supplement 1 liter of medium.
Other Notes
Mixtures of amino acids and other nutrients to be added to Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids.
The supplements contain all of the following components except as indicated:
Amino acids: All standard amino acids except for histidine, leucine, tryptophan and uracil. Each amino acid is present at a concentration of 76 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y1501Y2146Y1771
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. It says to add 1.4g to a liter of medium. Would this mean you would need to add 14g to a 10X stock solution that is suggested when preparing yeast nitrogen base without AA.
    1 risposta
    1. Mathematically, yes, this would mean 14 grams would be added to a 10X stock. However, studies of the solubility of this supplement at 10X have not been performed. The end user should attempt this using a smaller volume to verify solubility.
      Please see the links below to the product datasheet, the Yeast Drop Out page, and the Yeast Growth Protocols page:
      Y2001 Datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/169/136/y2001dat.pdf
      Yeast Drop-Out Bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/microbiological-testing/microbial-culture-media-preparation/yeast-drop-out
      Yeast Growth Protocols page:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/microbiological-testing/pathogen-and-spoilage-testing/yeast-growth-protocols