Documenti fondamentali
XNATS
Sigma-Aldrich
Kit per PCR dei tessuti REDExtract-N-Amp
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
impiego
sufficient for 10 amplifications
sufficient for 10 extractions
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
I kit per la PCR dei tessuti REDExtract-N-Amp contengono tutti i reagenti necessari per estrarre rapidamente il DNA da un′ampia varietà di cellule e tessuti e amplificare i target di interesse con la PCR. There is no need for mechanical disruption, organic extraction, column purification, or precipitation of the DNA. Il kit comprende anche una speciale miscela per PCR hot start ReadyMix che consente l′amplificazione diretta dell′estratto. This formulation uses an antibody-based hot start, for specific amplification. La PCR ReadyMix REDExtract-N-Amp contiene un colorante di tracciamento inerte che permette di caricare direttamente le reazioni di PCR su gel di agarosio per analizzarle.
Applicazioni
REDExtract-N-Amp tissue PCR kit has been for:
  • DNA extraction
  • genotyping
  • polymerase chain reaction (PCR)
Caratteristiche e vantaggi
  • La soluzione perfetta per il rapido isolamento del DNA genomico ai fini della genotipizzazione
  • Estrazione di DNA genomico per la PCR con un solo passaggio in 15 minuti
  • Miscela PCR ReadyMix, formulata per l′amplificazione diretta dell′estratto
  • Anticorpo Hot Start per l′amplificazione altamente specifica del DNA genomico
  • Estratto stabile a 4oC per almeno 6 mesi
  • REDExtract-N-Amp contiene un colorante di tracciamento inerte che permette di caricare direttamente le reazioni di PCR su gel di agarosio.
Componenti
I kit contengono la soluzione di preparazione dei tessuti, la soluzione di estrazione e la miscela di reazione per PCR REDExtract-N-Amp.
Altre note
I kit per la PCR dei tessuti REDExtract-N-Amp contengono tutti i reagenti necessari per estrarre rapidamente il DNA da un′ampia varietà di cellule e tessuti e amplificare i target di interesse con la PCR. L′originale metodo di estrazione elimina la necessità di lunghi processi di digestione o omogeneizzazione enzimatica. Il kit comprende anche una miscela di reazione per PCR hot start appositamente formulata che consente l′amplificazione diretta dell′estratto. La miscela per PCR ReadyMix REDExtract-N-Amp contiene un colorante indicatore inerte che permette di caricare agevolmente le reazioni PCR su gel di agarosio per analizzarle.
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Principio
Il kit è corredato dai protocolli validati per l′estrazione e l′amplificazione del DNA genomico da code di topo, capelli, tessuti animali, saliva e tamponi buccali. Nella procedura tipo, il DNA genomico viene estratto da un campione che è stato incubato nella soluzione di preparazione dei tessuti e nella soluzione di estrazione per 10 minuti a temperatura ambiente. Il campione viene riscaldato a 95 °C per tre minuti e successivamente miscelato con una terza soluzione per neutralizzare le sostanze inibitrici prima della PCR. Una parte dell′estratto di DNA viene quindi aggiunta a una reazione PCR contenente i primer e la miscela per PCR ReadyMix REDExtract-N-Amp, inclusa nel kit.
Note legali
L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l′utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell′acquirente. Nessun altro diritto brevettuale (come ad esempio i diritti per il brevetto del processo 5′ Nucleasi) è conferito espressamente, implicitamente o per malafede. Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze possono essere ottenute contattando il Direttore Licenze, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Anticorpo concesso in licenza per l′uso nella ricerca in vitro ai sensi dei brevetti USA n. 5,338,671 e 5,587,287 e dei brevetti corrispondenti in altri paesi.
L′utilizzo di questo prodotto è coperto da uno o più brevetti USA seguenti e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 e richieste di brevetto fuori degli Stati Uniti corrispondenti al brevetto USA scaduto n. 5,079,352. L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l′utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell′acquirente. Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede alcun diritto a qualsiasi altra rivendicazione di brevetto e nessun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa senza limitazioni la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti dietro pagamento o altro corrispettivo commerciale. Questo prodotto è destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Gli usi diagnostici brevettati da Roche richiedono una licenza separata di Roche. Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze possono essere ottenute contattando il Direttore Licenze, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Visita l’Archivio dei documenti
Chunmei Wang et al.
Nature communications, 9(1), 1544-1544 (2018-04-20)
Sexual dimorphism exists in energy balance, but the underlying mechanisms remain unclear. Here we show that the female mice have more pro-opiomelanocortin (POMC) neurons in the arcuate nucleus of hypothalamus than males, and female POMC neurons display higher neural activities
Bethany S Reid et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 239(4), 1188-1196 (2010-02-23)
Previous studies identified Inka1 as a gene regulated by AP-2alpha in the neural crest required for craniofacial morphogenesis in fish and frog. Here, we extend the analysis of Inka1 function and regulation to the mouse by generating a LacZ knock-in
Zhiyong Lei et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 592362-592362 (2021-04-06)
Compromised cardiac function is a hallmark for heart failure, mostly appearing as decreased contractile capacity due to dysregulated calcium handling. Unfortunately, the underlying mechanism causing impaired calcium handling is still not fully understood. Previously the miR-132/212 family was identified as
Huan Yang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(26), 11942-11947 (2010-06-16)
During infection, vertebrates develop "sickness syndrome," characterized by fever, anorexia, behavioral withdrawal, acute-phase protein responses, and inflammation. These pathophysiological responses are mediated by cytokines, including TNF and IL-1, released during the innate immune response to invasion. Even in the absence
Farraj Albalawi et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 227-227 (2017-08-30)
Inflammatory responses play a key role in many neural pathologies, with localized signaling from the non-immune cells making critical contributions. The NLRP3 inflammasome is an important component of innate immune signaling and can link neural insult to chronic inflammation. The
Protocolli
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.