Documenti fondamentali
WHAWB100032
Qiagen® swabs for bucal and saliva sample collection
foam swab, sterile, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Foam Swab, Sterile (100), Whatman FTA Cards, Z747386
Scegli un formato
1 PKG
129,00 €
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
129,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Qiagen WB100032
applicazioni
environmental
food and beverages
Compatibilità
bacteria
Descrizione generale
Sterile foam swabs for easy collection of buccal cells and saliva tand transfer to e.g. QIAcard FTA card formats.
Caratteristiche e vantaggi
The nonabrasive head of the foam tipped applicator is the same size as the sample area on QIAcard FTA Cards to facilitate sample application.
Altre note
Field of Use : For internal research use only
Note legali
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Protocolli
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.