WH0386618M4
Monoclonal Anti-KCTD4 antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-bA321C24.3, Anti-potassium channel tetramerisation domain containing 4
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCTD4(386618)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MERKINRREKEKEYEGKHNSLEDTDQGKNCKSTLMTLNVGGYLYITQKQTLTKYPDTFLEGIVNGKILCPFDADGHYFIDRDGLLFRHVLNFLRNGELLLPEGFRENQLLAQEAEFFQLKGLAEEVKSRWEKEQLTPRETTFLEITDNHDRSQGLRIFCNAPDFISKIKSRIVLVSKSRLDGFPEEFSISSNIIRFKYFIKSENGTRLVLKEDNTFVCTLETLKFEAIMMALKCGFRLLTSLDCSKGSIVHSDALHFIK
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)