WH0125972M1
Monoclonal Anti-CALR3 antibody produced in mouse
clone 4E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CRT2, Anti-FLJ25355, Anti-MGC26577, Anti-calreticulin 3
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CALR3(125972)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VYFQEEFLDGEHWRNRWLQSTNDSRFGHFRLSSGKFYGHKEKDKGLQTTQNGRFYAISARFKPFSNKGKTLVIQYTVKHEQKMDCGGGYIKVFPADIDQKNLNGKSQYYIMFGPDICGFDIKKVHVILHFKNKYHENKKLIRCKVDGFTHLYTLILRPDLSYDVKIDGQSIESGSIEYDWNLTSLKKETSPAESKDWEQTKDNKAQDWEKHFLDASTSKQSDWNGDLDGDWPAPMLQKPPYQDGLKPEGIHKDVWLHRKMKNTDYLTQYDLSEFENIGAIGLELWQVRSGTIFDNFLITDDEEYADNFGKATWGETKGPEREMDAIQAKEEMKKAREEEEEELLSGKINRHEHYFNQFHRRNEL
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)