WH0051324M1
Monoclonal Anti-SPG21 antibody produced in mouse
clone 2B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ACP33, Anti-BM019, Anti-GL010, Anti-MAST, Anti-spastic paraplegia 21 (autosomal recessive, Mast syndrome)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPG21(51324)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PHKIRDIPVTIMDVFDQSALSTEAKEEMYKLYPNARRAHLKTGGNFPYLCRSAEVNLYVQIHLLQFHGTKYAAIDPSMVSAEELEVQKGSLGISQE