Vai a
DVPP02500
Filtri a membrana in PVDF, pori da 0,65 μm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Caratteristiche di sostenibilità
Sinonimo/i:
Filtro a membrana Durapore®, pori da 0,65 µm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 filters
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
188,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.65 μm pore size, 70 % porosity
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
188,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
bubble point
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Codice del filtro: DVPP
Le membrane Durapore® assicurano portate elevate e alta capacità, con un basso rilascio di estraibili e ampia compatibilità chimica. La membrana Durapore idrofila forma legami con molte meno proteine rispetto alle membrane in nylon, nitrocellulosa o PTFE.
Caratteristiche & vantaggi
- Disponibili con pori di diverse dimensioni (sia nella versione idrofila sia in quella idrofoba), soddisfano qualunque esigenza applicativa
- I filtri a membrana Durapore sono caratterizzati da un adsorbimento proteico molto basso, il che riduce al minimo l'interazione con il vostro campione e consente recuperi ottimali.
Tipo di filtro: filtro a schermo
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Filtrazione chiarificante di soluzioni biologiche
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DVPP14250DVPP01300DVPP04700
description
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Durapore®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Durapore®, filter diam. 13 mm
description
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
diam.
25 mm
diam.
142 mm
diam.
13 mm
diam.
47 mm
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
parameter
9 L/min-cm2 air flow rate, >6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp.
parameter
85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate, >6 mL/min-cm2 water flow rate
pore size
70 % porosity, 0.65 μm pore size
pore size
70 % porosity, 0.65 μm pore size
pore size
70 % porosity, 0.65 μm pore size
pore size
70 % porosity, 0.65 μm pore size
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Durapore®
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
white filter, plain filter, PVDF membrane
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
plain filter, white filter, PVDF membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
127-19-5
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)