Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
WH0027161M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF2C2 antibody produced in mouse
clone 2E12-1C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AGO2, Anti-MGC3183, Anti-Q10, Anti-eukaryotic translation initiation factor 2C, 2
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1205
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1205
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E12-1C9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EIF2C2(27161)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the Argonaute family of proteins which play a role in RNA interference. The encoded protein is highly basic, and contains a PAZ domain and a PIWI domain. It may interact with dicer1 and play a role in short-interfering-RNA-mediated gene silencing. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
EIF2C2 (AAH07633.1, 1 a.a. ~ 377 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPIQGQPCFCKYAQGADSVEPMFRHLKNTYAGLQLVVVILPGKTPVYAEVKRVGDTVLGMATQCVQMKNVQRTTPQTLSNLCLKINVKLGGVNNILLPQGRPPVFQQPVIFLGADVTHPPAGDGKKPSIAAVVGSMDAHPNRYCATVRVQQHRQEIIQDLAAMVRELLIQFYKSTRFKPTRIIFYRDGVSEGQFQQVLHHELLAIREACIKLEKDYQPGITFIVVQKRHHTRLFCTDKNERVGKSGNIPAGTTVDTKITHPTEFDFYLCSHAGIQGTSRPSHYHVLWDDNRFSSDELQILTYQLCHTYVRCTRSVSIPAPAYYAHLVAFRARYHLVDKEHDSAEGSHTSGQSNGRDHQALAKAVQVHQDTLRTMYFA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silvia Bottini et al.
Nature communications, 8(1), 1189-1189 (2017-11-01)
There is a growing body of evidence about the presence and the activity of the miRISC in the nucleus of mammalian cells. Here, we show by quantitative proteomic analysis that Ago2 interacts with the nucleoplasmic protein Sfpq in an RNA-dependent
Janina Ehses et al.
Nucleic acids research, 50(12), 7034-7047 (2022-06-11)
Mature microRNAs are bound by a member of the Argonaute (Ago1-4) protein family, forming the core of the RNA-induced silencing complex (RISC). Association of RISC with target mRNAs results in ribonucleoprotein (RNP) assembly involved in translational silencing or RNA degradation.
Janina Ehses et al.
RNA biology, 18(7), 988-998 (2020-08-12)
The negative regulator of G-protein signalling 4 (Rgs4) is linked to several neurologic diseases, e.g. schizophrenia, addiction, seizure and pain perception. Consequently, Rgs4 expression is tightly regulated, resulting in high mRNA and protein turnover. The post-transcriptional control of gene expression
Manas Ranjan Sahoo et al.
EMBO reports, 18(2), 241-263 (2017-01-01)
MicroRNA (miRNA)-guided mRNA repression, mediated by the miRNA-induced silencing complex (miRISC), is an important component of post-transcriptional gene silencing. However, how miRISC identifies the target mRNA in vivo is not well understood. Here, we show that the nucleoporin Nup358 plays