WH0004258M1
Monoclonal Anti-MGST2 antibody produced in mouse
clone 1D11, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-FLJ27438, Anti-GST2, Anti-MGC14097, Anti-MGSTII, Anti-microsomal glutathione S-transferase 2
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MGST2(4258)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAGNSILLAAVSILSACQQSYFALQVGKARLKYKVTPPAVTGSPEFERVFRAQQNCVEFYPIFIITLWMAGWYFNQVFATCLGLVYIYGRHLYFWGYSEAAKKRITGFRLSLGILALLTLLGALGIANSFLDEYLDLNIAKKLRRQF
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)