Documenti fondamentali
Z548189
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 70-100 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Scegli un formato
1 EA
561,00 €
561,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
561,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
561,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
1,500 mL
Diam. disco
120 mm
Dimensione pori
70-100 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)