Documenti fondamentali
Z546828
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 4,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 25-50 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Scegli un formato
1 EA
1.180,00 €
1.180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.180,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1.180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
150 mm
Capacità imbuto
4,000 mL
Diam. stelo
32 mm
Dimensione pori
25-50 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)