WH0004214M1
Monoclonal Anti-MAP3K1 antibody produced in mouse
clone 2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MAPKKK1, Anti-MEKK, Anti-MEKK1, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP3K1(4214)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SKNSMTLDLNSSSKCDDSFGCSSNSSNAVIPSDETVFTPVEEKCRLDVNTELNSSIEDLLEASMPSSDTTVTFKSEVAVLSPEKAENDDTYKDDVNHNQK
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)