Documenti fondamentali
WH0003925M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN1 antibody produced in mouse
clone 3A9, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-LAP18, Anti-Lag, Anti-OP18, Anti-PP17, Anti-PP19, Anti-PR22, Anti-SMN, Anti-stathmin 1/oncoprotein 18
Scegli un formato
200 μL
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STMN1(3925)
Descrizione generale
This gene belongs to the stathmin family of genes. It encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein proposed to function as an intracellular relay integrating regulatory signals of the cellular environment. The encoded protein is involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules. It prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
STMN1 (AAH14353, 40 a.a. ~ 149 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PKKKDFSLEEIQKKLEAAEERRKSHEAEVLKQLAEKREHEKEVLQKAIEENNNFSKMAEEKLTHKMEANKENREAQMAAKLERLREKDKHIEEVRKNKESKDPADETEAD
Stato fisico
Solution
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)