Documenti fondamentali
Z203017
Supelco
Flow controller for flash-chromatography assembly with threaded joints
joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Giunto
joint: ST/NS29/32
tecniche
LPLC: suitable
Compatibilità
suitable for chromatography
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)