WH0002260M3
Monoclonal Anti-FGFR1 antibody produced in mouse
clone 5E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BFGFR, Anti-CEK, Anti-CFGR, Anti-FLG, Anti-FLT2, Anti-H2, Anti-H3, Anti-H4, Anti-H5, Anti-KAL2, Anti-NSAM, Anti-fibroblast growth factor receptor 1 (fms-related tyrosine kinase 2, Pfeiffer syndrome)
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGFR1(2260)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AQPWGAPVEVESFLVHPGDLLQLRCRLRDDVQSINWLRDGVQLAESNRTRITGEEVEVQDSVPADSGLYACVTSSPSGSDTTYFSVNVSDALPSSEDDDDDDDSSSEEKETDNTKPNRMP
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?