SAB4200462
Anti-Claudin-1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CLD1, Anti-CLDN1, Anti-ILVASC, Anti-SEMP1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~23 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat kidney.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of rat kidney (S1 fraction).
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLDN1(9076)
rat ... Cldn1(65129)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)