Documenti fondamentali
W3000
Sigma-Aldrich
Wright stain
certified by the Biological Stain Commission
Sinonimo/i:
Eosin Methylene blue according to Wright
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Forma fisica
powder
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
Applicazioni
Reported to be superior to May-Grunwald Stain in blood staining.
Compatibilità
Certified as a stain for blood smears; and as a tissue stain in Nocht′s method. The Wright stain solution is used in place of the separate eosin and azure solutions in the Nocht method.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)