Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 40,30 € |
1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 146,00 € |
Informazioni su questo articolo
40,30 €
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
impurities
methanol
density
0.80 g/mL at 20 °C
suitability
suitable for microscopy, Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
SMILES string
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microscopy | description according to Wright | description suitable for blood stain | description certified by the BSC |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| suitability spirochetes, bacteria, protozoa, Histoplasma spp., Trichomonas spp., suitable for microscopy, Chlamydia spp., Plasmodium spp. | suitability - | suitability suitable for blood stain | suitability - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.80 g/mL at 20 °C | density 0.8 g/cm3 | density - | density - |
| impurities methanol | impurities methanol | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright Stain solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?