Documenti fondamentali
V7378
Sigma-Aldrich
Snake venom from Vipera lebetina
Sinonimo/i:
Levantine Viper
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)