Documenti fondamentali
U4626
Sigma-Aldrich
Undecanoyl chloride
~99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.74
Beilstein:
1759226
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3
JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Sealed ampule.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)