U3010
URB602
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
[1,1’-Biphenyl]-3-yl-carbamic acid cyclohexyl ester
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(Nc1cccc(c1)-c2ccccc2)OC3CCCCC3
InChI
1S/C19H21NO2/c21-19(22-18-12-5-2-6-13-18)20-17-11-7-10-16(14-17)15-8-3-1-4-9-15/h1,3-4,7-11,14,18H,2,5-6,12-13H2,(H,20,21)
HHVUFQYJOSFTEH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3