Documenti fondamentali
TMO567-0010
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 1000 mL, polyethersulfone, pore size 0.1 μm, case of 12 ea
Sinonimo/i:
bottletop filtration system, sterile filtration
Scegli un formato
12 EACH
366,00 €
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EACH
366,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethersulfone
polyethersulfone membrane
Confezionamento
case of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 567-0010
Capacità filtro
1000 mL
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Descrizione generale
Increase filtration efficiency by using the Nalgene® Rapid-Flow disposable filter units featuring the exclusive Rapid-Flow support column design, providing fast flow rates and high throughput. The last line of defense against cell culture contamination when filtering cell culture media, serum, additives and buffers. With a graduated upper chamber and Polyethersulfone (PES) membrane this filter unit offer higher aqueous flow rates; lower extractables (no wetting agent); lower protein binding; and greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)