Documenti fondamentali
CLS431098
Sistema Corning® di filtro a vuoto in testa a bottiglia
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 54.5 cm2, filter capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
Scegli un formato
1 EA
41,50 €
12 EA
356,00 €
41,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
41,50 €
12 EA
356,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
41,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
high-density polyethylene cap (plug seal)
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap plug seal
graduations
Confezionamento
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
Produttore/marchio commerciale
Corning 431098
Capacità bottiglia
1000 mL
Capacità filtro
1000 mL
Capacità imbuto
1000 mL
Area membrana
54.5 cm2
Diam. collo
45 mm
Colore
orange cap
Dimensione pori
0.22 μm
Raccordi
GL 45 bottle neck
Descrizione generale
I sistemi con filtri da vuoto in testa alla bottiglia Corning® hanno un supporto quadrato del filtro per migliorare le prestazioni di filtrazione. Questi sistemi con filtri da vuoto in testa alla bottiglia sono progettati per filtrare e conservare terreni di colture cellulari e/o di colture di tessuti , liquidi biologici e altre soluzioni acquose. Il sistema consiste di una bottiglia di raccolta in polistirene e un imbuto filtrante con la membrana del filtro e una adattatore in polietilene al collo della bottiglia con un tubo di collegamento.
I sistemi di filtrazione sotto vuoto Corning di tipo squadrato da applicare sopra le bottiglie consentono l′impiego di una membrana in polietersulfone (PES) di capacità più elevata per una migliore filtrazione. Questi nuovi sistemi bottiglia/filtro sono stati concepiti per la filtrazione e la conservazione di terreni per colture cellulari e/o tissutali, fluidi biologici e altre soluzioni acquose.
  • Le membrane in polietersulfone (PES) offrono le portate più elevate, con basso legame proteico e basso rilascio di estraibili, e sono ideali per la filtrazione dei terreni per colture cellulari.
  • Le bottiglie riceventi presentano delle agevoli impugnature laterali che semplificano la manipolazione.
  • È possibile acquistare altre bottiglie per aumentare la capacità di conservazione.
  • I tappi delle bottiglie sono sterili e confezionati individualmente.
  • Il connettore con beccuccio inclinato semplifica il collegamento alla linea del vuoto.
  • Confezionato individualmente, sterile e certificato apirogeno.
  • Per tutti i sistemi, sull′unità sono stampati il materiale in cui è realizzata la membrana e le dimensioni dei pori. È inoltre presente un codice colore relativo al tipo di membrana che agevola l′identificazione dei prodotti. -
  • La data di scadenza è indicata sull′imbuto del filtro e sulle scatole di spedizione.
  • La data di scadenza della membrana è di tre anni a partire dalla data di fabbricazione del prodotto.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)