Documenti fondamentali
TMO369647
CryoBox Nalgene®
for 3.6-4.5 mL tubes, cardboard, 81 positions, case of 30 ea
Sinonimo/i:
cryovial storage box, freezer storage
Scegli un formato
30 EACH
548,00 €
548,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 EACH
548,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.12
548,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cardboard
polycarbonate
Confezionamento
case of 30 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 369647
Descrizione generale
Per la conservazione a temperatura ultra-bassa di fiale criogeniche in freezer meccanici o ad azoto liquido. Intervallo di temperature utilizzabili: −da 196 a +121 °C. I numeri impressi sul sistema con griglia nella scatola corrispondono ai numeri stampati sul coperchio. Il coperchio è fissato nella scatola quindi le scritte corrispondono sempre. È possibile scrivere a pennarello sulle scatole.
Note legali
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)