Documenti fondamentali
TMO3665-0100
Nalgene® economy graduated cylinder
PMP, volume 100 mL, case of 12 ea
Sinonimo/i:
PMP graduated cylinder, PMP graduated flask
Scegli un formato
12 EACH
188,00 €
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EACH
188,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PMP
Confezionamento
case of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 3665-0100
Capacità
100 mL
Volume
100 mL
Descrizione generale
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)