Documenti fondamentali
TMO3662-4000
Nalgene® graduated cylinders
polypropylene, volume 4000 mL, case of 2 ea
Sinonimo/i:
PP cylinder, graduated PP cylinder
Scegli un formato
2 EACH
634,00 €
634,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EACH
634,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
634,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Confezionamento
case of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 3662-4000
Volume
4000 mL
Descrizione generale
Non-wetting, they deliver all they contain (calibrated TC/TD at 20°C). Meet Class B accuracy requirements of ASTM E1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" and all requirements of ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". No meniscus to confuse readings. Blue, molded, PP base resists tipping. Molded-in graduations with additional major graduation lines on the back of cylinder for easier, more accurate fluid level readings. Generous pour spout. Can be autoclaved, but accuracy will be affected.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)