Documenti fondamentali
TMO3662-0250
Nalgene® graduated cylinders
polypropylene, volume 250 mL, case of 12 ea
Sinonimo/i:
PP cylinder, graduated PP cylinder
Scegli un formato
12 EACH
579,00 €
579,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EACH
579,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
579,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Confezionamento
case of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 3662-0250
Volume
250 mL
Descrizione generale
Non-wetting, they deliver all they contain (calibrated TC/TD at 20°C). Meet Class B accuracy requirements of ASTM E1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" and all requirements of ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". No meniscus to confuse readings. Blue, molded, PP base resists tipping. Molded-in graduations with additional major graduation lines on the back of cylinder for easier, more accurate fluid level readings. Generous pour spout. Can be autoclaved, but accuracy will be affected.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)