Documenti fondamentali
TMO3103-0050
Nalgene® centrifuge tubes
conical bottom clear polypropylene copolymer, volume 50 mL, without cap, non-sterile, case of 100 ea
Sinonimo/i:
Graduated Conical Bottom Centrifuge Tubes
Scegli un formato
100 EACH
1.060,00 €
1.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
1.060,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
1.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom clear polypropylene copolymer
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 3103-0050
Volume
50 mL
Descrizione generale
Simplify measurements using Thermo Scientific Nalgene PPCO Conical-Bottom Centrifuge Tubes, which feature molded-in graduations. Translucent polypropylene copolymer (PPCO) has excellent chemical resistance.
<UL><LI>Translucent Polypropylene Copolymer (PPCO) is compatible with a wide range of lab reagents</LI><LI>Designed for low-speed centrifugation up to 6000 × g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges (Tubes must be filled at least 80% for proper performance)</LI><LI>Conical bottoms concentrate pellet in a small area for easy isolation and retrieval</LI><LI>Molded-in graduations last the life of the tube</LI><LI>Last longer than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving</LI><LI>Tube are both autoclavable and graduated</LI></UL>
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)