Documenti fondamentali
TMO174888
Nunclon® cell culture dishes
diam. 60 mm, with lid, Nunclon® Delta treated, case of 120 ea
Sinonimo/i:
cell culture dish, cell culture treateddish
Scegli un formato
500 EACH
1.570,00 €
1.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EACH
1.570,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
1.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene dishes with lids
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Confezionamento
case of 120 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 174888
Diametro
60 mm
Descrizione generale
  • Large range available, treated for cell culture but with many other uses
  • Optically clear and very flat for use in microscope
  • Non-toxic
  • Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
Note legali
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)