Documenti fondamentali
Z358762
Culture dishes
size 100 mm × 25 mm, sterile, polystyrene
Sinonimo/i:
cell culture dish, microbiology dish, petri dish
Scegli un formato
20 EA
39,10 €
500 EA
695,00 €
39,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
39,10 €
500 EA
695,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.22
39,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
round
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 20 ea
pkg of 500 ea
Capacità della capsula
125 mL
Misura
100 mm × 25 mm
Area superficiale
55 cm
applicazioni
agriculture
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Clear, with stacking features
Designed with extra depth for plant tissue culture
Applicazioni
Culture dishes are suitable for routine procedures and automated processes.
Caratteristiche e vantaggi
Culture dishes provide the following benefits:
  • Made of biomedical polystyrene for clear visibilty of cultures and avoids distortion.
  • Optically clear and precision-molded.
  • Prevents condensation due to the presence of venting ribs.
  • Non-vented lids for stable stacking.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
David C Butler et al.
PloS one, 6(12), e29199-e29199 (2012-01-05)
Huntington's disease (HD) is a fatal autosomal dominant neurodegenerative disorder caused by a trinucleotide (CAG)(n) repeat expansion in the coding sequence of the huntingtin gene, and an expanded polyglutamine (>37Q) tract in the protein. This results in misfolding and accumulation