Documenti fondamentali
TMO150239
Nunc® Non-Treated Multidish
wells 6, polystyrene, L × W 128 mm × 86 mm, with lid, non-treated, case of 75 ea
Sinonimo/i:
multiwell plate, non treated multiwell plate, non treated plate
Scegli un formato
75 EACH
352,00 €
352,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
75 EACH
352,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
352,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
Confezionamento
case of 75 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 150239
Lungh. × largh.
128 mm × 86 mm
Pozzetti
6
Descrizione generale
Perform suspension cell cultures with Thermo Scientific Nunc Non-Treated Multidishes.
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)