T9576
Picropodophyllotoxin
≥96% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
(5R,5aS,8aR,9R)-9-Hydroxy-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)furo[3′,4′:6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, NSC 36407, PPP, Picropodophyllin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2C3C(COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20-/m0/s1
YJGVMLPVUAXIQN-HAEOHBJNSA-N
Informazioni sul gene
human ... IGF1R(3480)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
We offers many products related to InsR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology