T9283
Monoclonal Anti-Tropomyosin (Sarcomeric) antibody produced in mouse
clone CH1, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-C15orf13, Anti-CMD1Y, Anti-CMH3, Anti-HEL-S-265, Anti-HTM-alpha, Anti-LVNC9, Anti-TMSA
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CH1, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, chicken, rat
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using sections of human tongue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human and animal tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using native preparations
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
rat ... Tpm1(24851)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)