Documenti fondamentali
T8691
Sigma-Aldrich
Taurina
suitable for cell culture, BioXtra, meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Acido 2-amminoetanosolfonico
Scegli un formato
25 G
51,80 €
100 G
164,00 €
1 KG
696,50 €
51,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
51,80 €
100 G
164,00 €
1 KG
696,50 €
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.15
Beilstein:
1751215
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
51,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Taurina, suitable for cell culture, meets USP testing specifications
agenzia
meets USP testing specifications
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
crystalline powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
La taurina è stata utilizzata:
  • come componente della soluzione di dissociazione dei cardiomiociti[1]
  • come supplemento per il terreno m-SOF(modified synthetic oviduct fluid) usato per la coltura di presunti zigoti[2]
  • come costituente della soluzione a basso contenuto Ca2+ utilizzata nella preparazione della soluzione di collagenasi B per la dissociazione di colonie in singole cellule[3]
  • ne è stato studiato l′effetto sullo sviluppo di embrioni bovini fecondati con diversi tipi di sperma di toro nella fecondazione in vitro [4]
  • come componente dei terreni di coltura per preparazione degli organoidi corneali.[5]
Azioni biochim/fisiol
Agonista endogeno non selettivo dei recettori della glicina.
Agonista endogeno non selettivo dei recettori della glicina. Amminoacido solfonato condizionatamente essenziale, modula l′apoptosi in alcune cellule, partecipa a molte attività metaboliche; è un prodotto del metabolismo di metionina e cisteina.
La taurina si trova principalmente nella retina e nel cuore ma anche nel cervello, nell'intestino, nei muscoli scheletrici e nei reni. Controlla la concentrazione di calcio intracellulare, protegge dalle lesioni da ischemia-riperfusione e possiede proprietà che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna. La taurina svolge anche un ruolo fondamentale nella formazione della bile e nella digestione dei grassi. La carenza di taurina è associata allo sviluppo di ansia, iperattività, epilessia e depressione.[6]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Scalable expansion of human pluripotent stem cells in suspension culture
Zweigerdt R, et al.
Nature Protocols, 6(5), 689-689 (2011)
The Effect of Various Concentrations of Taurine during In vitro Fertilization on the Development of Bovine Embryos Fertilized with Spermatozoa from Three Different Bulls
Tsuzuki Y, et al.
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (2010)
Cornea organoids from human induced pluripotent stem cells
Foster JW, et al.
Scientific Reports, 7 (2017)
Patient-specific induced pluripotent stem cell models: generation and characterization of cardiac cells
Zanella F and Sheikh F
Methods in Molecular Biology, 147-162 (2014)
The potential health benefits of taurine in cardiovascular disease.
Xu YJ
Experimental and Clinical Cardiology, 13(2), 57-65 (2008)
Articoli
L'acqua ultrapura Milli-Q® è risultata priva di BPA e adatta per la ricerca embriologica, riducendo al minimo l'interferenza degli interferenti endocrini.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. What are the recommendations for suspension and storage?
    1 risposta
    1. This product is tested for solubility in water at 25 mg/mL. Other solvents have not been investigated. While this material is expected to be stable in solution, stability studies have not been performed. Other sources suggest that stock solutions are stable in aliquots at -20°C. Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3128499/