Documenti fondamentali
T821020
Sigma-Aldrich
dT Polystyrene column
configured for ABI 3900, 0.2μmol
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥97.0% (Nucleoside purity, reversed phase HPLC)
Compatibilità
configured for ABI 3900
Temperatura di conservazione
2-8°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)