T8200
Tofisopam
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
7,8-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepine, EGYT 341, Seriel
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
white
Solubilità
DMSO: ~14 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
CCC1C(C)=NN=C(c2ccc(OC)c(OC)c2)c3cc(OC)c(OC)cc13
InChI
1S/C22H26N2O4/c1-7-15-13(2)23-24-22(14-8-9-18(25-3)19(10-14)26-4)17-12-21(28-6)20(27-5)11-16(15)17/h8-12,15H,7H2,1-6H3
RUJBDQSFYCKFAA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?