Merck
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamide con trimetilclorosilano for GC derivatization, LiChropur™, contains 10% TMCS, 98% (excluding TMCS)
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamide con trimetilclorosilano
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamide con trimetilclorosilano for GC derivatization, LiChropur™, contains 10% TMCS, 98% (excluding TMCS)
Sinonimo/i:
BSTFA + TMCS
Formula condensata:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.40
Products
Marchio
Punto d’ebollizione (°C)
Peso formula
Purezza
Livello qualitativo
Tipo di reazione
Tipo di reagente
Tecnica