Documenti fondamentali
T4781
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononane
~97%
Sinonimo/i:
Octahydro-1H-1,4,7-triazonine, Triethylenetriamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Beilstein:
773877
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
Saggio
~97%
P. ebollizione
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)