Documenti fondamentali
1.16954
Supelco
Recalibration Set
Scegli un formato
1 UNIT
57,70 €
57,70 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
57,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115316
NACRES:
NB.35
57,70 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Compatibilità
RQflex® 20
Livello qualitativo
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
The Recalibration Set can be used for the RQflex® 20 reflectometer. The set contains a calibration strip, an internal standard and a barcode strip for calibration. It is used for the initial calibration of an instrument befor the first use (every instrument is delivered with a recalibration set) and for recalibration as stated in the manual.
Linkage
Replaces: 1.16954.0002
Note legali
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Contenuto correlato
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.