T3889
Tetracycline phosphate complex
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Colore
yellow to yellow with an orange cast
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)