T2754
D-(+)-Turanose
≥98%
Sinonimo/i:
3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D 74.8 to 76.8°, c = 4% (w/v) in water
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)COC2(O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-5-7(17)8(18)9(19)11(22-5)23-10-6(16)4(15)2-21-12(10,20)3-14/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12?/m1/s1
SEWFWJUQVJHATO-PUVWEJBASA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
WGK 3