Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
202-014-4
MDL number:
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
color
white to light beige
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O10/c1-4-7(16)10(19)11(20)12(22-4)21-3-6(15)9(18)8(17)5(14)2-13/h2,4-12,14-20H,3H2,1H3/t4-,5-,6+,7-,8+,9+,10+,11+,12+/m0/s1
InChI key
CPYCUQCIDSHOHI-IFLAJBTPSA-N
Application
Rutinose, a rhamnose and glucose containing disaccharide, is used to study the composition and function of flavonoid glycosides (eg. Rutin). Rutinose is also studied as a possible sugar metabolite in plants.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?