T2634
β-(2-Thiazolyl)-DL-alanine
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-3-(2-thiazolyl)propionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
β-(2-Thiazolyl)-DL-alanine,
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
202-204 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(Cc1nccs1)C(O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-4(6(9)10)3-5-8-1-2-11-5/h1-2,4H,3,7H2,(H,9,10)
PXFXXRSFSGRBRT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3