Documenti fondamentali
708844
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-N,N′-Bis(2-acetyl-3-oxo-2-butenylidene)-1,2-dimesitylethylenediaminato cobalt(II)
Sinonimo/i:
(S,S)-AMAC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H38CoN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
573.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]/D −309°, c = 0.1 in chloroform
Punto di fusione
242-246 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)C1=C(C)O[Co]OC(C)=C(\C=N\[C@H]([C@@H](\N=C\1)c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)C(C)=O
InChI
1S/C32H40N2O4.Co/c1-17-11-19(3)29(20(4)12-17)31(33-15-27(23(7)35)24(8)36)32(34-16-28(25(9)37)26(10)38)30-21(5)13-18(2)14-22(30)6;/h11-16,31-32,35,37H,1-10H3;/q;+2/p-2/b27-23+,28-25+,33-15+,34-16+;/t31-,32-;/m0./s1
PHCQQLMRNZRDJA-OZXAGROVSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
  • Stereoselective preparation of benzylic alcohols via oxidative kinetic resolution of secondary benzylic alcohols with oxygen in presence of alkene
  • Enantioselective borohydride reduction
  • Preparation of ß-nitro alcohols from aldehydes and nitroalkanes by stereoselective Henry reaction in presence of amine bases
  • Preparation of optically pure diarylpropanediols via reduction of the corresponding diketones
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)