T2391
Triosephosphate Isomerase from rabbit muscle
Type III-S, ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase, TPI
Scegli un formato
116,00 €
Scegli un formato
About This Item
116,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit muscle
Livello qualitativo
Tipo
Type III-S
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
≥4,000 units/mg protein
PM
calculated mol wt 53.2 kDa
Attività estranea
3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.01%
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase and aldolase ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions