T1823
Tetramethylrosamine chloride salt
≥95% (at 254 nm, HPLC), solid
Sinonimo/i:
3,6-bis(dimethylamino)-9-phenyl chloride salt, Xanthylium
Descrizione
Light sensitive
Saggio
≥95% (at 254 nm, HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO or DMF: soluble
Fluorescenza
λem 573 nm (+/- 4nm)
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2c(-c3ccccc3)c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(C)C
Applicazioni
Useful dye for studying P-gp mediated exclusion from multidrug resistant cells. Superior P-gp substrate compared to the widely used marker rhodamine 123.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)