Documenti fondamentali
BP333
Tobramicina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Nebramicina Fattore 6, O-[3-amino-3-deossi-α-D-glucopiranosil-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideossi-α-D-riboesopiranosil-(1→4)]-2-deossi-D-streptamina
Scegli un formato
350 MG
220,00 €
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
350 MG
220,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H37N5O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.51
Beilstein:
1357507
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tobramycin
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support
Applicazioni
Tobramycin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tobramycin and Dexamethasone Eye Drops, Suspension
  • Apramycin Premix
  • Tobramycin Inhalation Powder, Hard Capsule
  • Apramycin Sulfate
  • Tobramycin Nebuliser Solution
  • Tobramycin Oral Solution
  • Tobramycin Eye Drops
  • Tobramycin Injection
  • Tobramycin Sulfate
  • Apramycin Veterinary Oral Powder
  • Azioni biochim/fisiol
    La tobramicina è un aminoglicoside.
    Modalità d′azione: Si lega alla subunità ribosomiale 70S, inibisce la traslocazione e suscita errori di codifica.
    Spettro di attività: Batteri gram negativi. Non efficace nei confronti di Enterococci.
    Confezionamento
    Unit quantity: 350 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Health hazard
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Repr. 2
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)