Vai a
A1774
Amikacin disulfate salt
potency: 674-786 μg per mg (as amikacin base)
Sinonimo/i:
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-(3-amino-3-deoxy-alpha-D-glucopyranosyloxy)-4-(6-amino-6-deoxy-alpha-D-glucopyranosyloxy)-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide disulfate, Antibiotic BB-K8 sulfate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
94,70 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
311,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.110,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H43N5O13 · 2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
781.76
UNSPSC Code:
51281632
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-648-6
Beilstein/REAXYS Number:
6172633
MDL number:
94,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder or crystals
potency
674-786 μg per mg (as amikacin base)
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.2H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;2*1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);2*(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;;/m0../s1
InChI key
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Amikacin is an aminoglycoside antibiotic commonly used in the treatment of drug-resistant mycobacteria [1]. It is used to study organism-directed delivery of antibiotics as well as drug resistance .
Biochem/physiol Actions
Amikacin prevents bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosome subunit and inducing mRNA misreading.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2324K1876A3650
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
potency
674-786 μg per mg (as amikacin base)
potency
-
potency
~650 μg per mg
potency
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)