Documenti fondamentali
T1581
Sigma-Aldrich
TLQP-21 (mouse, rat)
Scegli un formato
500 μG
396,00 €
1 MG
706,00 €
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
396,00 €
1 MG
706,00 €
About This Item
Formula condensata:
H-Thr-Leu-Gln-Pro-Pro-Ala-Ser-Ser-Arg-Arg-Arg-His-Phe-His-His-Ala-Leu-Pro-Pro-Ala-Arg-OH
Peso molecolare:
2432.75
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Condizioni di spedizione
wet ice
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ji Young Kim et al.
The Journal of biological chemistry, 295(48), 16328-16341 (2020-09-06)
Acute kidney injury (AKI) is a common clinical condition associated with diverse etiologies and abrupt loss of renal function. In patients with sepsis, rhabdomyolysis, cancer, and cardiovascular disorders, the underlying disease or associated therapeutic interventions can cause hypoxia, cytotoxicity, and