Documenti fondamentali
T1394
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonic acid
Sinonimo/i:
Triflic acid
About This Item
Formula condensata:
CF3SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.08
Beilstein:
1812100
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
8 mmHg ( 25 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.327 (lit.)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Densità
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Deglycosylation agent
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)